Brenztraubensäure 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Ketopropionsäure, 2-Ketopropionsäure, 2-Oxopropionsäure
132140250
132141000
132145000
132140025
ACRO132140250EA
27.3
EUR
ACRO132140250
ACRO132141000
ACRO132145000
ACRO132140025
Brenztraubensäure 98%, reinst
Brenztraubensäure
Formel:
C₃H₄O₃ Molecular Weight: 88,06 g/mol Siedepunkt: 165 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 11,8 °C Dichte: 1,25 g/cm³ Flammpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002585 CAS-Nummer: 127-17-3 EINECS: 204-824-3 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 12,08205 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to amber Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
Specific gravity | (20°C) 1.240 to 1.280 |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...