Brenztraubensäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Ketopropionsäure, 2-Ketopropionsäure, 2-Oxopropionsäure
A13875.0E
A13875.22
A13875.36
A13875.0EEA
696
EUR
A13875.0E
A13875.22
A13875.36
Brenztraubensäure ≥98%
Brenztraubensäure
Purity: 98%
CAS No.: 127-17-3
Molecular Formula: C3H4O3
Formula Weight: 88.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 83°(181°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.267
Refractive Index: 1.4295
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Pungent
pH: 1.2
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 506211
Merck Reference: 14,8021
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002585
Formel:
C₃H₄O₃ Molecular Weight: 88,06 g/mol Siedepunkt: 164…166 °C Schmelzpunkt: 11…12 °C Dichte: 1,267 Flammpunkt: 83 °C (181 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002585 CAS-Nummer: 127-17-3 EINECS: 204-824-3 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,8021 |