Brenztraubensäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: α-Ketopropionsäure, 2-Ketopropionsäure, 2-Oxopropionsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20170.0100 8.20170.0500
8.20170.0100EA 63.6 EUR
8.20170.0100 8.20170.0500
Brenztraubensäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Brenztraubensäure
Formel: C₃H₄O₃
Molecular Weight: 88,06 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002585
CAS-Nummer: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08205
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 12 °C
Molar Mass 88.06 g/mol
Flash Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.428 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (90 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 305 °C
Hill Formula C3H4O3