Brenztraubensäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: α-Ketopropionsäure, 2-Ketopropionsäure, 2-Oxopropionsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P76209-2.5L P76209-100G
SIALP76209-2.5LEA 444 EUR
SIALP76209-2.5L SIALP76209-100G
Brenztraubensäure, Sigma-Aldrich®
Brenztraubensäure
Formel: C₃H₄O₃
Molecular Weight: 88,06 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002585
CAS-Nummer: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08205

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR