Brenztraubensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: α-Ketopropionsäure, 2-Ketopropionsäure, 2-Oxopropionsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
W297003-1KG-K W297003-250G-K W297003-25KG-K W297003-5KG-K
SIALW297003-1KG-KEA 172 EUR
SIALW297003-1KG-K SIALW297003-250G-K SIALW297003-25KG-K SIALW297003-5KG-K
Brenztraubensäure, Sigma-Aldrich®
Brenztraubensäure
Formel: C₃H₄O₃
Molecular Weight: 88,06 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002585
CAS-Nummer: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08205