Natriumpyruvat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
132150250
132151000
132155000
ACRO132150250EA
39.4
EUR
ACRO132150250
ACRO132151000
ACRO132155000
Natriumpyruvat 99+%
Natriumpyruvat
Formel:
CH₃COCOONa Molecular Weight: 110.04 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002586 CAS-Nummer: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Heavy metals | ≤10 ppm |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless to light yellow |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |