Natriumpyruvat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
A11148.18 A11148.30 A11148.36
A11148.18EA 59.3 EUR
A11148.18 A11148.30 A11148.36
Natriumpyruvat ≥99%
Natriumpyruvat
Purity: 99% CAS No.: 113-24-6 Molecular Formula: C3H3NaO3 Formula Weight: 110.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3568341
Formel: CH₃COCOONa
Molecular Weight: 110.04 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002586
CAS-Nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4