Natriumpyruvat 99, reagent
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
0342-1KGEA
964
EUR
0342-1KG
0342-100G
0342-250G
Natriumpyruvat 99, reagent
Natriumpyruvat
Formel:
CH₃COCOONa Molecular Weight: 110.04 g/mol Schmelzpunkt: 220…230 °C Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002586 CAS-Nummer: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Freie Säure | ≤ 1 |
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 0,01 % |
Wassergehalt | < 1 % |
Reinheit | ≥ 99 % |