Natriumpyruvat, Millipore®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
1.06619.0050EA 58.4 EUR
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
Natriumpyruvat, Millipore®
Natriumpyruvat
Formel: CH₃COCOONa
Molecular Weight: 110.04 g/mol
Schmelzpunkt: 220…230 °C
Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002586
CAS-Nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4