Natriumpyruvat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
19010543-500G 19010543-100G
MOLE19010543-500GEA 253 EUR
MOLE19010543-500G MOLE19010543-100G
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat
Formel: CH₃COCOONa
Molecular Weight: 110.04 g/mol
Schmelzpunkt: 220…230 °C
Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002586
CAS-Nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4