Natriumpyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
MQ200
P4562-100G
P4562-25G
P4562-5G
SIALP4562-100GEA
525
EUR
SIALP4562-100G
SIALP4562-25G
SIALP4562-5G
Natriumpyruvat, Sigma-Aldrich®
Natriumpyruvat
Formel:
CH₃COCOONa Molecular Weight: 110.04 g/mol Schmelzpunkt: 220…230 °C Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002586 CAS-Nummer: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |