Natriumpyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
MQ200
P8574-5G P8574-100G P8574-25G
SIALP8574-5GEA 51.1 EUR
SIALP8574-5G SIALP8574-100G SIALP8574-25G
Natriumpyruvat, Sigma-Aldrich®
Natriumpyruvat
Formel: CH₃COCOONa
Molecular Weight: 110.04 g/mol
Schmelzpunkt: 220…230 °C
Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002586
CAS-Nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4