2-Oxoglutarsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Ketoglutarsäure, α-Ketoglutarsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
75890-100G
75890-25G
75890-500G
SIAL75890-100GEA
74.6
EUR
SIAL75890-100G
SIAL75890-25G
SIAL75890-500G
2-Oxoglutarsäure, Sigma-Aldrich®
2-Oxoglutarsäure
Formel:
HOOCCH₂CH₂COCOOH Molecular Weight: 146,1 g/mol Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 112…116 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004165 CAS-Nummer: 328-50-7 EINECS: 206-330-3 Merck Index: 13,05320 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...