2-Oxoglutarsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Ketoglutarsäure, α-Ketoglutarsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
K1128-100G K1128-25G K1128-5G
SIALK1128-100GEA 191 EUR
SIALK1128-100G SIALK1128-25G SIALK1128-5G
2-Oxoglutarsäure, Sigma-Aldrich®
2-Oxoglutarsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Molecular Weight: 146,1 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004165
CAS-Nummer: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 13,05320