3-Oxoglutarsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
β-Ketoglutarsäure, 3-Ketoglutarsäure, Aceton-1,3-dicarbonsäure, Acetondicarbonsäure, 1,3-Acetondicarbonsäure
173151000
173155000
ACRO173151000EA
64
EUR
ACRO173151000
ACRO173155000
3-Oxoglutarsäure 96%
3-Oxoglutarsäure
Formel:
C₅H₆O₅ Molecular Weight: 146,1 g/mol Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 133 °C (Zers.) Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002711 CAS-Nummer: 542-05-2 EINECS: 208-797-9 Merck Index: 13,00069 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥95 % |
Sulfuric acid | ≤2 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...