3-Oxoglutarsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
β-Ketoglutarsäure, 3-Ketoglutarsäure, Aceton-1,3-dicarbonsäure, Acetondicarbonsäure, 1,3-Acetondicarbonsäure
A13742.18
A13742.0B
A13742.30
A13742.18EA
36.9
EUR
A13742.18
A13742.0B
A13742.30
3-Oxoglutarsäure ≥97%
3-Oxoglutarsäure
Purity: 97%
CAS No.: 542-05-2
Molecular Formula: C5H6O5
Formula Weight: 146.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 132° dec.
Beilstein Reference: 1447081
Merck Reference: 14,68
MDL No.: MFCD00002711
Formel:
C₅H₆O₅ Molecular Weight: 146,1 g/mol Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 132 °C (Zers.) Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002711 CAS-Nummer: 542-05-2 EINECS: 208-797-9 Merck Index: 14,68 |