3-Oxoglutarsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
β-Ketoglutarsäure, 3-Ketoglutarsäure, Aceton-1,3-dicarbonsäure, Acetondicarbonsäure, 1,3-Acetondicarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20940.0050
8.20940.0250
8.20940.0050EA
77.8
EUR
8.20940.0050
8.20940.0250
3-Oxoglutarsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Oxoglutarsäure
Formel:
C₅H₆O₅ Molecular Weight: 146,1 g/mol Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 138 °C Dichte: 1,55 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00002711 CAS-Nummer: 542-05-2 EINECS: 208-797-9 Merck Index: 13,00069 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 146.10 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Synonyms | ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid |
Hill Formula | C5H6O5 |
Chemical Formula | HOOCCH2COCH2COOH |