Diphenylcarbonat 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

117230010 117231000 117230025 117230100
ACRO117230010EA 69.4 EUR
ACRO117230010 ACRO117231000 ACRO117230025 ACRO117230100
Diphenylcarbonat 99%
Diphenylcarbonat
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Siedepunkt: 301…302 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Dichte: 1,272 g/cm³ (14 °C)
Flammpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003037
CAS-Nummer: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07433

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.003 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Dilution test passes test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfite (SO3) passes test
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR