Diphenylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D206539-100G D206539-1KG
SIALD206539-100GEA 34 EUR
SIALD206539-100G SIALD206539-1KG
Diphenylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Diphenylcarbonat
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Dichte: 1,272 g/cm³ (14 °C)
Flammpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003037
CAS-Nummer: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
Merck Index: 12,07433