1,1-Dimethoxyaceton 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
173801000 173805000
ACRO173801000EA 42.2 EUR
ACRO173801000 ACRO173805000
1,1-Dimethoxyaceton 98%
1,1-Dimethoxyaceton
Formel: C₅H₁₀O₃
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: 37 °C
MDL: MFCD00008758
CAS-Nummer: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN: 1224
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %