4,4-Dimethoxybutanon 92%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4-Dimethoxy-2-butanon, 3-Oxobutyraldehyd-dimethylacetal, Acetylacetaldehyd-dimethylacetal, Acetoacetaldehyd-1,1-dimethylacetal
292332500
292330010
ACRO292332500EA
83.5
EUR
ACRO292332500
ACRO292330010
4,4-Dimethoxybutanon 92%
4,4-Dimethoxybutanon
Formel:
C₆H₁₂O₃ Molecular Weight: 132.16 g/mol Siedepunkt: 178 Schmelzpunkt: –82 °C Dichte: 0.99 g/cm³ Flammpunkt: 49 °C |
MDL:
MFCD00008789 CAS-Nummer: 5436-21-5 EINECS: 226-605-1 UN: 1993 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥90 % |