4,4-Dimethoxybutanon ≥90%, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4-Dimethoxy-2-butanon, 3-Oxobutyraldehyd-dimethylacetal, Acetylacetaldehyd-dimethylacetal, Acetoacetaldehyd-1,1-dimethylacetal
A12058.0B A12058.22 A12058.30
A12058.0BEA 344 EUR
A12058.0B A12058.22 A12058.30
4,4-Dimethoxybutanon ≥90%, tech.
4,4-Dimethoxybutanon
Purity: 90% CAS No.: 5436-21-5 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -83° Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1702372 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008789
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0.996
Flammpunkt: 57 °C (134 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008789
CAS-Nummer: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1224
ADR: 3 III