4,4-Dimethoxybutanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4-Dimethoxy-2-butanon, 3-Oxobutyraldehyd-dimethylacetal, Acetylacetaldehyd-dimethylacetal, Acetoacetaldehyd-1,1-dimethylacetal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
380067-100ML 380067-500ML
SIAL380067-100MLEA 86.2 EUR
SIAL380067-100ML SIAL380067-500ML
4,4-Dimethoxybutanon, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimethoxybutanon
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 178
Schmelzpunkt: –82 °C
Dichte: 0.9451 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 58
MDL: MFCD00008789
CAS-Nummer: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1224
ADR: 3 III