Acetoin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20664.0100
8.20664.0250
8.20664.0100EA
69.2
EUR
8.20664.0100
8.20664.0250
Acetoin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Acetoin
Formel:
C₄H₈O₂ Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 20 °C Dichte: 0,998 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00038696 CAS-Nummer: 513-86-0 EINECS: 208-174-1 UN: 2621 ADR: 3,III Merck Index: 13,00065 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 20 °C Above 20°C conversion of dimer to monomer (15°C) |
Molar Mass | 176.22 g/mol |
Boiling Point | 147 - 148 °C |
Flash Point | 45 °C |
Refractive Index | 1.42 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.012 g/cm3 |