4-(Methylthio)butanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methylthio-2-butanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W337501-100G-K
W337501-25G-K
SIALW337501-100G-KEA
833
EUR
SIALW337501-100G-K
SIALW337501-25G-K
4-(Methylthio)butanon, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)butanon
Formel:
C₅H₁₀OS Molecular Weight: 118,2 g/mol |
MDL:
MFCD00040029 CAS-Nummer: 34047-39-7 EINECS: 251-810-8 UN: 3334 ADR: 9, |