2,3-Heptandion, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W254304-100G-K W254304-1KG-K
SIALW254304-100G-KEA 79.3 EUR
SIALW254304-100G-K SIALW254304-1KG-K
2,3-Heptandion, Sigma-Aldrich®
2,3-Heptandion
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,919 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00036550
CAS-Nummer: 96-04-8
EINECS: 202-472-5
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR