2,3-Pentandion, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pentane-2,3-dione

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

W284106-10KG-K W284106-1KG-K W284106-5KG-K
SIALW284106-10KG-KEA 1660 EUR
SIALW284106-10KG-K SIALW284106-1KG-K SIALW284106-5KG-K
2,3-Pentandion, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentandion
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009313
CAS-Nummer: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR