Acetonylaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
165131-100G 165131-25G
SIAL165131-100GEA 186 EUR
SIAL165131-100G SIAL165131-25G
Acetonylaceton, Sigma-Aldrich®
Acetonylaceton
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 191
Schmelzpunkt: –5.4 °C
Dichte: 0.971 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008792
CAS-Nummer: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072