3,4-Hexandion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W316814-100G-K
W316814-1KG-K
W316814-250G-K
W316814-4KG-K
SIALW316814-100G-KEA
147
EUR
SIALW316814-100G-K
SIALW316814-1KG-K
SIALW316814-250G-K
SIALW316814-4KG-K
3,4-Hexandion, Sigma-Aldrich®
3,4-Hexandion
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114,14 g/mol Siedepunkt: 129 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 0,9489 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010237 CAS-Nummer: 4437-51-8 EINECS: 224-651-7 UN: 1224 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...