3,5-Heptandion, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

280070-25G-A 280070-5G-A
SIAL280070-25G-AEA 197 EUR
SIAL280070-25G-A SIAL280070-5G-A
3,5-Heptandion, Sigma-Aldrich®
3,5-Heptandion
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 47 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9464 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015186
CAS-Nummer: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR