Aluminiumacetylacetonat ≥99%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
Aluminium-2,4-pentandionat, Tri(2,4-pentandionato-O,O')aluminium, Aluminiumtris(2,4-pentandionato-O,O'), Tris(2,4-pentandionato-O,O')aluminium
AB119609.0100
93-1302-500G
ABCRAB119609.0100EA
0
EUR
ABCRAB119609.0100
STRE93-1302-500G
Aluminiumacetylacetonat ≥99%
Aluminiumacetylacetonat
Metal Beta-diketonates, Volatile Precursors for CVD
Formel:
C₁₅H₂₁AlO₆ Molecular Weight: 324,31 g/mol Siedepunkt: 320 °C/ 150 °C (1 mmHg) (Zers./ Subl.) Schmelzpunkt: 192…193 °C Dichte: 1,204 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000013 CAS-Nummer: 13963-57-0 EINECS: 237-741-6 UN: 3467 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...