Aluminiumacetylacetonat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminium-2,4-pentandionat, Tri(2,4-pentandionato-O,O')aluminium, Aluminiumtris(2,4-pentandionato-O,O'), Tris(2,4-pentandionato-O,O')aluminium
196970050 196971000 196975000
ACRO196970050EA 17.4 EUR
ACRO196970050 ACRO196971000 ACRO196975000
Aluminiumacetylacetonat 97%
Aluminiumacetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁AlO₆
Molecular Weight: 324,31 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190…195 °C
Dichte: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000013
CAS-Nummer: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
Titration Complexometric ≥96.0 %