Aluminiumacetylacetonat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminium-2,4-pentandionat, Tri(2,4-pentandionato-O,O')aluminium, Aluminiumtris(2,4-pentandionato-O,O'), Tris(2,4-pentandionato-O,O')aluminium
12542.22
12542.36
12542.22EA
46.8
EUR
12542.22
12542.36
Aluminiumacetylacetonat
Aluminiumacetylacetonat
CAS No.: 13963-57-0
Molecular Formula: C15H21AlO6
Formula Weight: 324.31
Physical Form: Powder
Density: 1.27
Melting Point: 192-194°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 4157942
UN No.: 3467
MDL No.: MFCD00000013
Formel:
C₁₅H₂₁AlO₆ Molecular Weight: 324,31 g/mol Siedepunkt: 314…316 °C Schmelzpunkt: 192…194 °C Dichte: 1,27 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000013 CAS-Nummer: 13963-57-0 EINECS: 237-741-6 UN: 3467 ADR: 6.1,II |