Aluminiumacetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aluminium-2,4-pentandionat, Tri(2,4-pentandionato-O,O')aluminium, Aluminiumtris(2,4-pentandionato-O,O'), Tris(2,4-pentandionato-O,O')aluminium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01059.0025 8.01059.0250 8.01059.9025 8.01059.9050
8.01059.0025EA 33.9 EUR
8.01059.0025 8.01059.0250 8.01059.9025 8.01059.9050
Aluminiumacetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Aluminiumacetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁AlO₆
Molecular Weight: 324,31 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 192…195 °C
Dichte: 1,204 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000013
CAS-Nummer: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point 190 - 193 °C
Molar Mass 324.31 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 315 °C (1013 hPa)
pH 8 (3 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials