Aluminiumacetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aluminium-2,4-pentandionat, Tri(2,4-pentandionato-O,O')aluminium, Aluminiumtris(2,4-pentandionato-O,O'), Tris(2,4-pentandionato-O,O')aluminium
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
674753-25G 674753-5G
SIAL674753-25GEA 146 EUR
SIAL674753-25G SIAL674753-5G
Aluminiumacetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Aluminiumacetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁AlO₆
Molecular Weight: 324,31 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 192…195 °C
Dichte: 1,204 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000013
CAS-Nummer: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1,II