Acetylchlorid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäurechlorid
219470250 219472500 219470010 219470025
219470250.EA 50.5 EUR
219470250. 219472500. 219470010. 219470025.
Acetylchlorid 99+%
Acetylchlorid
Formel: C₂H₃ClO
Molecular Weight: 78,5 g/mol
Siedepunkt: 51 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,1 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000719
CAS-Nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00087
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3875 to 1.3895 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl 99.0 to 101.0 %