Acetylchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäurechlorid
43262.AK
43262.AD
43262.K2
43262.AKEA
86.2
EUR
43262.AK
43262.AD
43262.K2
Acetylchlorid ≥99%
Acetylchlorid
Purity: 99+%
CAS No.: 75-36-5
Molecular Formula: C2H3ClO
Formula Weight: 78.50
Flash Point: 4°(39°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.104
Refractive Index: 1.3890
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -112°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 605303
Merck Reference: 14,85
UN No.: 1717
MDL No.: MFCD00000719
Formel:
C₂H₃ClO Molecular Weight: 78,5 g/mol Siedepunkt: 50…52 °C Schmelzpunkt: –112 °C Dichte: 1,104 Flammpunkt: 4 °C (39 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000719 CAS-Nummer: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 1717 ADR: 3,II Merck Index: 14,85 |