Acetylchlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Essigsäurechlorid

L14013.AC L14013.AP L14013.0F
L14013.ACEA 25.4 EUR
L14013.AC L14013.AP L14013.0F
Acetylchlorid ≥98%
Acetylchlorid

Purity: 98% CAS No.: 75-36-5 Molecular Formula: C2H3ClO Formula Weight: 78.50 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.3890 Odour: Pungent Melting Point: -112° Boiling Point: 50-52° Beilstein Reference: 605303 Merck Reference: 14,85 UN No.: 1717 MDL No.: MFCD00000719

Formel: C₂H₃ClO
Molecular Weight: 78,5 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,104
Flammpunkt: 4 °C (39 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000719
CAS-Nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3,II
Merck Index: 14,85

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR