Acetylchlorid zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Essigsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
8.22252.0100EA 26.9 EUR
8.22252.0100 8.22252.1000 8.22252.9010 8.22252.9025
Acetylchlorid zur Synthese
Acetylchlorid
Formel: C₂H₃ClO
Molecular Weight: 78,5 g/mol
Siedepunkt: 50,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000719
CAS-Nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,00087