Acetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
114189-1KG
114189-25G
114189-500G
SIAL114189-1KGEA
106
EUR
SIAL114189-1KG
SIAL114189-25G
SIAL114189-500G
Acetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Acetylchlorid
Formel:
C₂H₃ClO Molecular Weight: 78,5 g/mol Siedepunkt: 50,9 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –112 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 5 °C |
MDL:
MFCD00000719 CAS-Nummer: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 1717 ADR: 3,II Merck Index: 13,00087 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...