Stearoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Stearinsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
171158-25G 171158-5G
SIAL171158-25GEA 205 EUR
SIAL171158-25G SIAL171158-5G
Stearoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Stearoylchlorid
Formel: C₁₈H₃₅ClO
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 164…167 °C
Dichte: 0,9007 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000744
CAS-Nummer: 112-76-5
EINECS: 204-004-5
UN: 3265
ADR: 8,II