Valeriansäurechlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Pentansäurechlorid, Valerylchlorid, Pentanoylchlorid

169121000 169120010
ACRO169121000EA 44.5 EUR
ACRO169121000 ACRO169120010
Valeriansäurechlorid 98%
Valeriansäurechlorid
Formel: C₅H₉ClO
Molecular Weight: 120.58 g/mol
Siedepunkt: 125…127 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –110 °C
Dichte: 0.99 g/cm³
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000757
CAS-Nummer: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN: 2502
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR