Propionylchlorid 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Propionsäurechlorid, Propansäurechlorid

131530250 131532500 131535000 131530025
ACRO131530250EA 24.9 EUR
ACRO131530250 ACRO131532500 ACRO131535000 ACRO131530025
Propionylchlorid 98%
Propionylchlorid
Formel: C₃H₅ClO
Molecular Weight: 92,52 g/mol
Siedepunkt: 77…79 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 1,06 g/cm³
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000745
CAS-Nummer: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08013

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR