Propionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Propionsäurechlorid, Propansäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P51559-25G P51559-500G
SIALP51559-25GEA 43.2 EUR
SIALP51559-25G SIALP51559-500G
Propionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Propionylchlorid
Formel: C₃H₅ClO
Molecular Weight: 92,52 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000745
CAS-Nummer: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08013