Oxalyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
O8801-1KG
O8801-100G
O8801-2.5KG
O8801-25G
SIALO8801-1KGEA
441
EUR
SIALO8801-1KG
SIALO8801-100G
SIALO8801-2.5KG
SIALO8801-25G
Oxalyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Oxalyldichlorid
Formel:
C₂Cl₂O₂ Siedepunkt: 63 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000704 CAS-Nummer: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 UN: 3129 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,07046 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...