N,N-Dibutylformamid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L12755.22 L12755.36 L12755.14
L12755.22EA 83.1 EUR
L12755.22 L12755.36 L12755.14
N,N-Dibutylformamid ≥99%
N,N-Dibutylformamid
Purity: 99% CAS No.: 761-65-9 Molecular Formula: C9H19NO Formula Weight: 157.26 Flash Point: 115°(239°F) Refractive Index: 1.4445 Melting Point: -30° Boiling Point: 119-120°/15mm Beilstein Reference: 636100 MDL No.: MFCD00003289
Formel: C₉H₁₉NO
Siedepunkt: 119…120 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: < –30 °C
Dichte: 0,864
Flammpunkt: 115 °C (239 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003289
CAS-Nummer: 761-65-9
EINECS: 212-090-0