N,N-Dibutylformamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Formdibutylamide, Formic acid dibutylamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D46904-100G
D46904-25G
SIALD46904-100GEA
75.9
EUR
SIALD46904-100G
SIALD46904-25G
N,N-Dibutylformamid, Sigma-Aldrich®
N,N-Dibutylformamid
Formel:
C₉H₁₉NO Molecular Weight: 157.26 g/mol Siedepunkt: 240 Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0.8932 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003289 CAS-Nummer: 761-65-9 EINECS: 212-090-0 |