N,N-Dimethylformamid 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
210580025
210585000
210580010
210580250
210580100
210580025.EA
186
EUR
210580025.
210585000.
210580010.
210580250.
210580100.
N,N-Dimethylformamid 99.5% zur Analyse
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 0,945 g/cm³ Flammpunkt: 58 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤20 ppm |
Acidity/alkalinity | ≤0.0005 meq/g |
Calcium (Ca) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.5 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.5 ppm |
Potassium (K) | ≤0.5 ppm |
Sodium (Na) | ≤2 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.5 ppm |
Total phosphorus (P) | ≤0.5 ppm |
Total silicon (Si) | ≤0.05 ppm |
Total sulfur (S) | ≤1 ppm |