N,N-Dimethylformamid 99.8% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
327175000
327170025
327170100
327171000
ACRO327175000EA
55.3
EUR
ACRO327175000
ACRO327170025
ACRO327170100
ACRO327171000
N,N-Dimethylformamid 99.8% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Siedepunkt: 153 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 0,945 g/cm³ Flammpunkt: 58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.8 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.1 |
Color scale | ≤5 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Free amine | ≤0.001 % (Kaiser) |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.001 % |