N,N-Dimethylformamid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMF, Ameisensäuredimethylamid, N,N-Dimethylmethansäureamid
7032.1000EA
84.89
EUR
7032.1000
7032.2500
7032.9025
N,N-Dimethylformamid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 57,5 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications | |
Assay (by GC) (corrected for water) | min. 99.8 % |
Appearance | clear |
Color (APHA) | max. 15 |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0005 |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.003 |
Water (H2O) | max. 0.1 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |